3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 1040 DKK
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrClN₂O₂
MDL Number: MFCD32857213
CAS-nummer: 2594436-02-7