2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 2780 DKK
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MDL Number: MFCD30297360
CAS-nummer: 1067882-55-6