2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC50306-1G PC50306-5G
APOSPC50306-1GEA 4580 DKK
APOSPC50306-1G APOSPC50306-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
MDL Number: MFCD30296109
CAS-nummer: 1067882-52-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III