2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 3930 DKK
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
MDL Number: MFCD28791002
CAS-nummer: 1803828-42-3
UN nummer: 3276