2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502468-250MG PC502468-1G PC502468-5G
APOSPC502468-250MGEA 1310 DKK
APOSPC502468-250MG APOSPC502468-1G APOSPC502468-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
MDL Number: MFCD28791008
CAS-nummer: 1806290-43-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III