Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111572-250MG OR111572-1G
APOSOR111572-250MGEA 1310 DKK
APOSOR111572-250MG APOSOR111572-1G
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₄
MDL Number: MFCD31629940
CAS-nummer: 1612861-50-3