2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502457-250MG PC502457-1G PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA 1310 DKK
APOSPC502457-250MG APOSPC502457-1G APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
MDL Number: MFCD31561157
CAS-nummer: 2244081-55-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II