Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 436 DKK
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formel: C₂₄H₃₇ClNPPd
Smeltepunkt: 167 - 170 °C
MDL Number: MFCD21608496
CAS-nummer: 1375325-71-5