1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 164 DKK
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Kogepunkt: 225,3 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06808551
CAS-nummer: 321-17-5