2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 1530 DKK
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₂F
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28346557
CAS-nummer: 1803784-34-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III