4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 1390 DKK
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFNO
Molekylvægt: 230.0338 g/mol
MDL Number: MFCD23707400
CAS-nummer: 1427452-84-3