4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 2180 DKK
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molekylvægt: 215.02 g/mol
Smeltepunkt: 141…143 °C
MDL Number: MFCD15071663
CAS-nummer: 1245642-98-1