2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400420-1G OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA 5230 DKK
APOSOR400420-1G APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Molekylvægt: 229.03 g/mol
MDL Number: MFCD26855789
CAS-nummer: 90001-44-8