Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
IN2826-1G IN2826-5G
APOSIN2826-1GEA 436 DKK
APOSIN2826-1G APOSIN2826-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formel: C₃₄H₂₈O₂Pd
Smeltepunkt: 150 °C
MDL Number: MFCD00051942
CAS-nummer: 32005-36-0