2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 404 DKK
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191.11 g/mol
MDL Number: MFCD14698657
CAS-nummer: 63878-71-7