2,3,6-Trifluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC7817D-10G
PC7817D-50G
PC7817D-100G
PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA
676
DKK
APOSPC7817D-10G
APOSPC7817D-50G
APOSPC7817D-100G
APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorphenol 98%
2,3,6-Trifluorphenol
Formel:
C₆H₃F₃O Smeltepunkt: 31…37 °C Flammepunkt: 64 °C |
MDL Number:
MFCD00061214 CAS-nummer: 113798-74-6 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II |