Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC57432-250MG PC57432-1G PC57432-5G
APOSPC57432-250MGEA 1290 DKK
APOSPC57432-250MG APOSPC57432-1G APOSPC57432-5G
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MDL Number: MFCD23707556
CAS-nummer: 1427377-85-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III