2-Fluorthiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 545 DKK
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorthiophenol 98%
2-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Kogepunkt: 61 - 62/35 mm °C
Massefylde: 1,203
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041419
CAS-nummer: 2557-78-0
UN nummer: 3336
ADR: 3,III