Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid methyl ester
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 731 DKK
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Molekylvægt: 284.03 g/mol
MDL Number: MFCD16657895
CAS-nummer: 1211589-41-1