2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 165 DKK
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Kogepunkt: 87 - 88 °C
Massefylde: 1,459
Flammepunkt: 46 °C
MDL Number: MFCD00019995
CAS-nummer: 40889-91-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III