(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR907663-1G OR907663-5G OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA 632 DKK
APOSOR907663-1G APOSOR907663-5G APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Formel: C₅H₇IO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11519164
CAS-nummer: 31930-37-7