2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 665 DKK
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 165 °C
MDL Number: MFCD00211068
CAS-nummer: 16947-63-0