2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 164 DKK
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Smeltepunkt: 102…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078260
CAS-nummer: 2420-94-2