3-Bromanthranilsyre 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 327 DKK
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
3-Bromanthranilsyre 90%
3-Bromanthranilsyre
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216.03 g/mol
MDL Number: MFCD03618453
CAS-nummer: 20776-51-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III