2,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: beta-Resorcylic acid
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 545 DKK
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoesyre 97%
2,4-Dihydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₄
Smeltepunkt: 208 - 218 °C
MDL Number: MFCD00002451
CAS-nummer: 89-86-1