4-Brom-3-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 164 DKK
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
4-Brom-3-methylbenzoesyre
4-Brom-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 212 - 216 °C
MDL Number: MFCD00039526
CAS-nummer: 7697-28-1