(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-(-)-4-Phenylbutan-2-ol, (R)-4-Phenylbutan-2-ol
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 414 DKK
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 239 °C
Massefylde: 0.976
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD03093081
CAS-nummer: 39516-03-5