3-Brom-2-chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 208 DKK
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
3-Brom-2-chlorbenzoesyre
3-Brom-2-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 163 - 170 °C
MDL Number: MFCD01569399
CAS-nummer: 56961-27-4