cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16456-5G OR16456-1G OR16456-25G
APOSOR16456-5GEA 186 DKK
APOSOR16456-5G APOSOR16456-1G APOSOR16456-25G
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 140 - 142/760 mm °C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,935
Flammepunkt: 41 °C
MDL Number: MFCD00078428
CAS-nummer: 6485-55-8
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III