Indol-3-carbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 164 DKK
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indol-3-carbonitril
Indol-3-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Molekylvægt: 142.16 g/mol
Kogepunkt: 350
Smeltepunkt: 179…182 °C
MDL Number: MFCD00022717
CAS-nummer: 5457-28-3