2,2-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxacyclopentan 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 186 DKK
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
2,2-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxacyclopentan 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 188 - 189 °C
Massefylde: 1,064
Flammepunkt: 90 °C
MDL Number: MFCD00063238
CAS-nummer: 100-79-8