Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydroiodide, Bis(1-adamantyl)-butylphosphane
OR938437-1G OR938437-5G OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA 502 DKK
APOSOR938437-1G APOSOR938437-5G APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Formel: C₂₄H₄₀IP
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD10566973
CAS-nummer: 714951-87-8