Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR72200-100MG OR72200-250MG OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA 491 DKK
APOSOR72200-100MG APOSOR72200-250MG APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Formel: C₁₂H₂₃BLiNO₃S
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD16872058
CAS-nummer: 1393823-02-3