(1-Propynyl)tributyltin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 654 DKK
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formel: C₁₅H₃₀Sn
Kogepunkt: 277 °C
Massefylde: 1,082
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863650
CAS-nummer: 64099-82-7
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III