2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 393 DKK
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Formel: C₆H₄F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038791
CAS-nummer: 124728-90-1