Blytetraacetat 96%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 164 DKK
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Blytetraacetat 96%
Blytetraacetat
Formel: (H₃CCOO)₄Pb
Smeltepunkt: 175 - 180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008693
CAS-nummer: 546-67-8
UN nummer: 1616
ADR: 6.1,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR