3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 1440 DKK
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molekylvægt: 350.9 g/mol
Kogepunkt: 85/1.5 mm °C
Smeltepunkt: 34…36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13194205
CAS-nummer: 85977-23-7