Iodacetamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Iodoacetamide
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 164 DKK
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodacetamid 98%
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molekylvægt: 184.96 g/mol
Kogepunkt: 266
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008028
CAS-nummer: 144-48-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III