But-3-yn-1-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 535 DKK
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Formel: C₄H₇N
Kogepunkt: 100…103 °C
Massefylde: 0,844
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09997741
CAS-nummer: 14044-63-4
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II