3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 1310 DKK
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00156608
CAS-nummer: 34761-82-5