1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 164 DKK
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClN₃
Molekylvægt: 147.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02253769
CAS-nummer: 1147222-02-3