1-Chlorisoquinolin tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 164 DKK
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chlorisoquinolin tech
1-Chlorisoquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.61 g/mol
Kogepunkt: 274…275/768 mm °C
Smeltepunkt: 31…36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8