2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 1380 DKK
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂BrNS
Molekylvægt: 188.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09064981
CAS-nummer: 56182-43-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III