2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10651-250MG PC10651-50MG PC10651-1G
APOSPC10651-250MGEA 2650 DKK
APOSPC10651-250MG APOSPC10651-50MG APOSPC10651-1G
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214202
CAS-nummer: 1257535-29-7