3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 1310 DKK
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD33440211
CAS-nummer: 2357973-88-5