3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC45180-500MG PC45180-1G PC45180-5G
APOSPC45180-500MGEA 1160 DKK
APOSPC45180-500MG APOSPC45180-1G APOSPC45180-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MDL Number: MFCD17015349
CAS-nummer: 158626-90-5