Ethanolamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 164 DKK
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Ethanolamin 99%
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Kogepunkt: 170 °C
Smeltepunkt: 10…11 °C
Massefylde: 1,012
Flammepunkt: 91 °C
MDL Number: MFCD00008183
CAS-nummer: 141-43-5
UN nummer: 2491
ADR: 6.1,III