8-Amino-1-naphthalensulfonsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 164 DKK
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
8-Amino-1-naphthalensulfonsyre 95%
8-Amino-1-naphthalensulfonsyre
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Smeltepunkt: > 300 °C
MDL Number: MFCD00035730
CAS-nummer: 82-75-7