Bis(lauroyloxy)dioctyltin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918257-1G OR918257-25G OR918257-100G
APOSOR918257-1GEA 164 DKK
APOSOR918257-1G APOSOR918257-25G APOSOR918257-100G
Bis(lauroyloxy)dioctyltin 96%
Bis(lauroyloxy)dioctyltin
Formel: C₄₀H₈₀O₄Sn
MDL Number: MFCD00026557
CAS-nummer: 3648-18-8