1,3-Dichlorpropan 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0973-25G OR0973-100G
APOSOR0973-25GEA 339 DKK
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G
1,3-Dichlorpropan 99%
1,3-Dichloropropane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 120 °C
Massefylde: 1,19
Flammepunkt: 21 °C
MDL Number: MFCD00000999
CAS-nummer: 142-28-9
UN nummer: 1933
ADR: 3,II